Principaux documents
71738
Supelco
Sodium ionophore V
Selectophore, function tested
Synonyme(s) :
4-Octadecanoyloxymethyl-N,N,N′,N′-tetracyclohexyl-1,2-phenylenedioxydiacetamide, ETH 4120
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C53H88N2O6
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
849.28
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
26111700
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NB.61
Qualité
for ion-selective electrodes
function tested
Niveau de qualité
Gamme de produits
Selectophore
Forme
liquid
Chaîne SMILES 
CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OCc1ccc(OCC(=O)N(C2CCCCC2)C3CCCCC3)c(OCC(=O)N(C4CCCCC4)C5CCCCC5)c1
InChI
1S/C53H88N2O6/c1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-28-37-53(58)61-41-44-38-39-49(59-42-51(56)54(45-29-20-16-21-30-45)46-31-22-17-23-32-46)50(40-44)60-43-52(57)55(47-33-24-18-25-34-47)48-35-26-19-27-36-48/h38-40,45-48H,2-37,41-43H2,1H3
Clé InChI
HSRJLFJSCKIVPQ-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Visit our Sensor Applications portal to learn more.
Application
Selected application examples
Conditionnement
Bottomless glass bottle. Contents are inside inserted fused cone.
Forme physique
solution in 0.5 mL heptane
Autres remarques
Very lipophilic sodium-selective ionophore for chemical sensors of long lifetime
Informations légales
Selectophore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
24.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
P. Gehrig et al.
Analytica Chimica Acta, 233, 295-295 (1990)