Principaux documents
917850
Sigma-Aldrich
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonyme(s) :
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C18H27NO3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
305.41
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352116
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CCO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Application
tert-Butyl 4-(2-(2-hydroxyethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
Exclamation markEnvironment
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable