Principaux documents
916900
Sigma-Aldrich
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride
≥95%
Synonyme(s) :
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H20ClNO
Poids moléculaire :
241.76
Code UNSPSC :
12352116
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
OCCC1=CC(C2CCNCC2)=CC=C1.Cl
Application
2-(3-(Piperidin-4-yl)phenyl)ethan-1-ol hydrochloride is a 4-aryl piperidine useful as a semi-flexible linker in PROTAC development for targeted protein degradation. Incorporation of rigidity into the linker region of bifunctional protein degraders may impact the 3D orientation of the degrader and thus ternary complex formation as well as optimization of drug-like properties.
Informations légales
PROTAC is a registered trademark of Arvinas Operations, Inc., and is used under license
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable