916870
4-(1-(tert-butoxycarbonyl)piperidin-4-yl)benzoic acid
≥95%
Synonyme(s) :
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Produits recommandés
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
carboxylic acid
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C(C=C2)=CC=C2C(O)=O)OC(C)(C)C
InChI
1S/C17H23NO4/c1-17(2,3)22-16(21)18-10-8-13(9-11-18)12-4-6-14(7-5-12)15(19)20/h4-7,13H,8-11H2,1-3H3,(H,19,20)
Clé InChI
YCNVQGGUCDVTIZ-UHFFFAOYSA-N
Application
Autres remarques
Informations légales
Produit(s) apparenté(s)
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable