917168
tert-Butyl 4-(2-(hydroxymethyl)phenyl)piperidine-1-carboxylate
≥95%
Synonyme(s) :
Semi-flexible linker for PROTAC® development
About This Item
Niveau de qualité
Pureté
≥95%
Forme
powder
Pertinence de la réaction
reagent type: linker
Groupe fonctionnel
Boc
hydroxyl
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
O=C(N(CC1)CCC1C2=C(CO)C=CC=C2)OC(C)(C)C
Application
Autres remarques
Informations légales
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - Skin Sens. 1
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable