51535
Methyl heneicosanoate
analytical standard
Synonyme(s) :
Ester méthylique d’acide héneicosanoïque
About This Item
Produits recommandés
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥98.5% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Point d'ébullition
207 °C/4 mmHg (lit.)
Pf
48-50 °C (lit.)
48-50 °C
Format
neat
Groupe fonctionnel
ester
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES
CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)OC
InChI
1S/C22H44O2/c1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22(23)24-2/h3-21H2,1-2H3
Clé InChI
AJRICDSAJQHDSD-UHFFFAOYSA-N
Application
Produits recommandés
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3