C6012
Cholesta-3,5-diene
≥93% (HPLC)
Synonyme(s) :
Δ3,5-Cholestadiene, Cholesterilene
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
natural (organic)
Essai
≥93% (HPLC)
Forme
powder
Pf
78-80 °C (lit.)
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES
CC(C)CCC[C@@H](C)[C@H]1CC[C@H]2[C@@H]3CC=C4C=CCC[C@]4(C)[C@H]3CC[C@]12C
InChI
1S/C27H44/c1-19(2)9-8-10-20(3)23-14-15-24-22-13-12-21-11-6-7-17-26(21,4)25(22)16-18-27(23,24)5/h6,11-12,19-20,22-25H,7-10,13-18H2,1-5H3/t20-,22+,23-,24+,25+,26+,27-/m1/s1
Clé InChI
RLHIRZFWJBOHHD-HKQCOZBKSA-N
Catégories apparentées
Application
Actions biochimiques/physiologiques
Notes préparatoires
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable