Principaux documents
54253
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyhexanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxohexyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C13H25NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
275.34
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥97.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -28.0±2.0°, c = 0.1 in H2O
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤15% water (calculated from elemental analysis)
Application(s)
clinical testing
Format
neat
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCC)=O)CC([O-])=O
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable