Principaux documents
B1252
Sigma-Aldrich
Trifluorure de bore-méthanol solution
14% in methanol
Synonyme(s) :
BF3 méthanol, BF3MeOH, Complexe Méthanol-trifluorure de bore, Complexe méthanol-trifluorure de bore, Fluorure de bore-méthanol, Trifluorure de bore-méthanol
About This Item
Formule linéaire :
BF3 · MeOH
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
99.85
Beilstein:
3611499
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352104
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.23
Forme
liquid
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: catalyst
core: boron
Concentration
12-16% (titration by NaOH)
14% in methanol
Densité
0.859 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
CO.FB(F)F
InChI
1S/CH4O.BF3/c1-2;2-1(3)4/h2H,1H3;
Clé InChI
JBXYCUKPDAAYAS-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le trifluorure de bore-méthanol (BF-M) est un réactif d′estérification. Le BF-M est un catalyseur acide puissant pour l′estérification des acides gras. Il clive facilement les colorants acétylés, créant ainsi des groupes amines libres. La trans-estérification d′huiles végétales catalysée par le BF-M forme du biogazole.
Application
Utilisé dans la désacétylation des acétanilides. Il est également utilisé pour étudier la synthèse des colorants cyanine à groupes amines de divers types et pour préparer des esters méthyliques d′acides gras.
Conditionnement
Flacon avec bouchon à vis.
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 3 Dermal - Acute Tox. 3 Inhalation - Acute Tox. 3 Oral - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Corr. 1A - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 1
Organes cibles
Eyes,Central nervous system, Kidney
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
49.5 °F
Point d'éclair (°C)
9.7 °C
Équipement de protection individuelle
Faceshields, Gloves, Goggles, type ABEK (EN14387) respirator filter
Eun-Young Kim et al.
Molecular neurobiology, 57(9), 3860-3874 (2020-07-03)
Early life and adulthood stress increase vulnerability for mental illness, and eventually trigger depression. N-3 polyunsaturated fatty acids (PUFA) have antidepressant effects, but their effect on rats exposed to combined stress has been not investigated. This study aimed to investigate
Boron trifluoride-methanol complex-mild and powerful reagent for deprotection of labile acetylated amines.
Tetrahedron Letters, 44(11), 2301-2303 (2003)
Donghee Kim et al.
The British journal of nutrition, 121(2), 137-145 (2018-12-07)
Conversion of α-linolenic acid (ALA) into the longer chain n-3 PUFA has been suggested to be affected by the dietary intake of linoleic acid (LA), but the mechanism is not well known. Therefore, the purpose of this study was to
Deacylation of N-Acetylated Amines with Alcohol and Boron Trifluoride.
Acta Chemica Scandinavica, 8, 529-530 (1954)
Martin Trépanier et al.
Applied and environmental microbiology, 71(9), 5341-5347 (2005-09-10)
Lipids are the major form of carbon storage in arbuscular-mycorrhizal fungi. We studied fatty acid synthesis by Glomus intraradices and Gigaspora rosea. [(14)C]Acetate and [(14)C]sucrose were incorporated into a synthetic culture medium to test fatty acid synthetic ability in germinating