Principaux documents
07305
Supelco
[(3R)-3-Hydroxyoctanoyl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[[(3R)-3-hydroxy-1-oxooctyl]oxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C15H29NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
303.39
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Essai
≥95.0% (HPLC)
Activité optique
[α]/D -29.0±3.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)CCCCC)=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C15H29NO5/c1-5-6-7-8-12(17)9-15(20)21-13(10-14(18)19)11-16(2,3)4/h12-13,17H,5-11H2,1-4H3/t12-,13-/m1/s1
Clé InChI
LUBMSOHGUAAXAM-CHWSQXEVSA-N
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable