Principaux documents
90941
Supelco
[(3R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
analytical standard
Synonyme(s) :
(2R)-3-Carboxy-2-[(3R)-3-hydroxy-1-oxobutoxy]-N,N,N-trimethyl-1-propanaminium inner salt, [(R)-3-Hydroxybutyryl]-L-carnitine
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C11H21NO5
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
247.29
Code UNSPSC :
41116107
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥95.0% (HPLC)
Forme
solid
Activité optique
[α]/D -40.0 to -34.0°, c = 0.1 in methanol
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Impuretés
≤15% water (calculated from elemental analysis)
Température de stockage
−20°C
Chaîne SMILES 
C[N+](C)(C)C[C@H](OC(C[C@H](O)C)=O)CC([O-])=O
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable