471712
tert-Butanol
anhydrous, ≥99.5%
Synonyme(s) :
Alcool tert-butylique, Triméthyl-carbinol
About This Item
Produits recommandés
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.5 (vs air)
Pression de vapeur
31 mmHg ( 20 °C)
44 mmHg ( 26 °C)
Pureté
≥99.5%
Forme
solid or liquid
Température d'inflammation spontanée
896 °F
Limite d'explosivité
8 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.387 (lit.)
pH
7 (20 °C)
Point d'ébullition
83 °C (lit.)
Pf
23-26 °C (lit.)
Solubilité
water: miscible
Densité
0.775 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-4(2,3)5/h5H,1-3H3
Clé InChI
DKGAVHZHDRPRBM-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Application
- Synthesis of Ribose - Oleic Acid Esters in the Presence- and Absence of Candida antarctica Lipase B.: This study investigates the synthesis of ribose-oleic acid esters using tert-Butanol as a solvent, both with and without the presence of Candida antarctica Lipase B. The research explores the efficiency and effectiveness of the enzyme-catalyzed process, highlighting the impact of tert-Butanol on the synthesis reaction. The findings contribute to the understanding of esterification processes in analytical chemistry and have potential applications in developing new synthetic methods (Çetinkaya et al., 2020).
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
59.0 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
15 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Articles
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Substances are said to be miscible in one another if they dissolve to form a uniform solution. Bookmark or download our miscibility table for common lab solvents.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.
Des substances sont dites miscibles si elles se dissolvent l'une dans l'autre en formant une solution uniforme. Ajoutez à vos marque-pages ou téléchargez notre tableau de miscibilité incluant les solvants de laboratoire courants.