Key Documents
176192
Sigma-Aldrich
Complexe borane-tétrahydrofurane solution
1.0 M in THF
Synonyme(s) :
Borane-THF (1/1), Complexe tétrahydrofurane-trihydroborane, Hydrure de bore (BH3)-THF (1/1), Trihydruro(tétrahydrofurane)bore
About This Item
Formule linéaire :
BH3OC4H8
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
85.94
Numéro Beilstein :
3668402
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Contient
<0.005 M sodium borohydride as stabilizer
Niveau de qualité
Pertinence de la réaction
reagent type: reductant
Concentration
1.0 M in THF
Densité
0.898 g/mL at 25 °C
Température de stockage
2-8°C
Chaîne SMILES 
B.C1CCOC1
InChI
1S/C4H8O.BH3/c1-2-4-5-3-1;/h1-4H2;1H3
Clé InChI
RMCYTHFAWCWRFA-UHFFFAOYSA-N
Catégories apparentées
Description générale
Le complexe borane-tétrahydrofurane (BH3-THF) est très utilisé comme agent réducteur en synthèse organique. Il est également employé comme réactif dans les réactions d'hydroboration.
Application
Le BH3-THF peut être utilisé comme agent réducteur pour la réduction de divers groupements fonctionnels, comme les groupements acide carboxylique, aldéhyde, cétone, ester, chlorure, nitrile, époxyde, amide, lactone, oxime et imine, en alcools et amines correspondants. Les réactifs de Grignard, l'arylmercure, l'arylthalium et les composés allyl et propargyl-lithium réagissent avec le BH3-THF pour former des organoboranes qui peuvent être oxydés en alcools, phénols et 1,3-diols correspondants.
Le BH3−THF peut également être utilisé dans les situations suivantes :
  • pour synthétiser le catalyseur borane chiral utilisé dans la réaction d'halogénation-aldolisation énantiosélective
  • pour préparer des acridines non substituées en position 9 par la réduction des acridones correspondantes
  • pour réduire les groupements amide d'une surface de nylon en amines secondaires
Conditionnement
Il est recommandé de considérer la bouteille Sure/Seal de 25 ml comme un flacon à usage unique. Les prélèvements successifs risquent de nuire aux performances du produit.
Informations légales
Sure/Seal is a trademark of Sigma-Aldrich Co. LLC
Produit(s) apparenté(s)
Réf. du produit
Description
Tarif
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Carc. 2 - Eye Dam. 1 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3 - Water-react 1
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Risques supp
Code de la classe de stockage
4.3 - Hazardous materials which set free flammable gases upon contact with water
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17 °C - closed cup
Borane-Tetrahydrofuran
Zaidlewicz M, et al.
Encyclopedia of Reagents for Organic Synthesis, Second Edition (2001)
Simple and convenient conversion of acridones into 9-unsubstituted acridines via acridanes using borane tetrahydrofuran complex
Desbois N, et al.
Tetrahedron Letters, 50(49), 6894-6896 (2009)
Nylon surface modification. Part 1. Targeting the amide groups for selective introduction of reactive functionalities
Jia X, et al.
Polymer, 47(14), 4916-4924 (2006)
Polymer, 47, 4916-4916 (2006)
Jung Seok Lee et al.
Macromolecular bioscience, 15(9), 1314-1322 (2015-06-04)
We designed poly(β-amino esters) (PBAEs) bearing both UV light- and pH-sensitive groups and used PBAEs to prepare nanoparticles (NPs) that can be utilized for on-demand burst release of guest molecules in response to multiple triggers. Due to the presence of