Documents
294810
Sigma-Aldrich
2-butanol
anhydrous, 99.5%
Synonyme(s) :
Alcool sec-butylique
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(OH)CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
74.12
Numéro Beilstein :
773649
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352001
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2.6 (vs air)
Pression de vapeur
12.5 mmHg ( 20 °C)
Pureté
99.5%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
761 °F
Limite d'explosivité
9.8 %
Impuretés
<0.005% water
Résidus d'évap.
<0.0003%
Indice de réfraction
n20/D 1.397 (lit.)
Point d'ébullition
98 °C (lit.)
Pf
−115 °C (lit.)
Densité
0.808 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)O
InChI
1S/C4H10O/c1-3-4(2)5/h4-5H,3H2,1-2H3
Clé InChI
BTANRVKWQNVYAZ-UHFFFAOYSA-N
Application
2-Butanol may be used in butyl lithium tritation to check its molarity using 1,10-phenanthroline as indicator.
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 3 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system, Respiratory system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
80.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
27 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 2
1 of 2
Jiafeng Lu et al.
Oncology letters, 10(6), 3457-3465 (2016-01-21)
The aim of the present study was to obtain comprehensive microRNA (miRNA) profiles of type I [Ishikawa (ISK)] and type II (HEC-1B) human endometrial adenocarcinoma cell lines, utilizing the latest high-throughput sequencing techniques. RNA was extracted from ISK and HEC-1B
Selective Ruthenium-Catalyzed Transfer Hydrogenations of Nitriles to Amines with 2-Butanol.
Cai J, et al.
Combustion and Flame, 160(10), 1939-1957 (2013)
1-Phenyl-2,3,4,5-tetramethylphosphole
Fagan PJ and Nugent WA
Organic Syntheses, 70, 272-272 (1992)
Genesis of Br?nsted acid sites during dehydration of 2-butanol on tungsten oxide catalysts.
Baertsch CD, et al.
J. Catal., 205(1), 44-57 (2002)
The microcatalytic technique applied to a zero order reaction: the dehydration of 2-butanol over hydroxyapatite catalysts.
Bett JAS and Hall WK.
J. Catal., 10(2), 105-113 (1968)