Key Documents
40512
Supelco
3,4-Dimethylhexane
analytical standard
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH(CH3)CH2CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
114.23
Numéro Beilstein :
1718744
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
41116107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.24
Qualité
analytical standard
Niveau de qualité
Pureté
≥99.0% (GC)
Durée de conservation
limited shelf life, expiry date on the label
Technique(s)
HPLC: suitable
gas chromatography (GC): suitable
Indice de réfraction
n20/D 1.403 (lit.)
n20/D 1.405
Point d'ébullition
119 °C (lit.)
Densité
0.72 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
petroleum
Format
neat
Chaîne SMILES 
CCC(C)C(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-5-7(3)8(4)6-2/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
RNTWWGNZUXGTAX-UHFFFAOYSA-N
Application
Refer to the product′s Certificate of Analysis for more information on a suitable instrument technique. Contact Technical Service for further support.
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
42.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
6 °C - closed cup