Key Documents
92470
Sigma-Aldrich
2,2,4-Trimethylhexane
≥98.0% (GC)
About This Item
Formule linéaire :
CH3CH2CH(CH3)CH2C(CH3)3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
128.26
Numéro Beilstein :
1718781
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352100
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.22
Pureté
≥98.0% (GC)
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.403
Point d'ébullition
125-127 °C (lit.)
Densité
0.716 g/mL at 20 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
CCC(C)CC(C)(C)C
InChI
1S/C9H20/c1-6-8(2)7-9(3,4)5/h8H,6-7H2,1-5H3
Clé InChI
AFTPEBDOGXRMNQ-UHFFFAOYSA-N
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Liq. 2
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
55.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
13 °C - closed cup