110582
2,5-Dimethylhexane
99%
Synonyme(s) :
Diisobutyl
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
1.1 psi ( 37.7 °C)
Pureté
99%
Indice de réfraction
n20/D 1.392 (lit.)
Point d'ébullition
108 °C (lit.)
Densité
0.694 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CC(C)CCC(C)C
InChI
1S/C8H18/c1-7(2)5-6-8(3)4/h7-8H,5-6H2,1-4H3
Clé InChI
UWNADWZGEHDQAB-UHFFFAOYSA-N
Application
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
78.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
26 °C - closed cup