M47957
3-Methylheptane
98%
About This Item
Produits recommandés
Pression de vapeur
0.73 psi ( 37.7 °C)
Pureté
98%
Forme
liquid
Indice de réfraction
n20/D 1.398 (lit.)
Point d'ébullition
118 °C (lit.)
Densité
0.705 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES
CCCCC(C)CC
InChI
1S/C8H18/c1-4-6-7-8(3)5-2/h8H,4-7H2,1-3H3
Clé InChI
LAIUFBWHERIJIH-UHFFFAOYSA-N
À utiliser avec
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Aquatic Acute 1 - Aquatic Chronic 1 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
44.6 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
7 °C - closed cup