Principaux documents
244511
Sigma-Aldrich
Toluène
anhydrous, 99.8%
Synonyme(s) :
1-Méthylbenzène, Méthacide, Toluol
About This Item
Formule linéaire :
C6H5CH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
92.14
Beilstein:
635760
Numéro CE :
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352005
eCl@ss :
39011102
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.21
Qualité
anhydrous
Niveau de qualité
Densité de vapeur
3.2 (vs air)
Pression de vapeur
22 mmHg ( 20 °C)
26 mmHg ( 25 °C)
Essai
99.8%
Forme
liquid
Température d'inflammation spontanée
997 °F
Limite d'explosivité
7 %
Impuretés
<0.001% water
<0.005% water (100 mL pkg)
Résidus d'évap.
<0.0005%
Couleur
colorless
Indice de réfraction
n/D 1.496 (lit.)
pb
110-111 °C (lit.)
Pf
-93 °C (lit.)
Densité
0.865 g/mL at 25 °C (lit.)
Chaîne SMILES 
Cc1ccccc1
InChI
1S/C7H8/c1-7-5-3-2-4-6-7/h2-6H,1H3
Clé InChI
YXFVVABEGXRONW-UHFFFAOYSA-N
Description générale
Le toluène, un liquide inflammable à l′odeur piquante, est couramment employé comme solvant organique. Il sert également de précurseur dans la synthèse du benzène.
Application
Le toluène subit une alkylation en présence de catalyseurs du type zéolite ZSM (Zeolite Socony Mobil) de classe 5 modifiée pour former du p-xylène de manière hautement sélective. Lorsqu′il est dopé sur du graphène, il se comporte comme un donneur d′électron, ce qui altère les propriétés électriques du graphène du fait des interactions électrochimiques.
Conditionnement
Voir nos options de récipients consignés.
Autres remarques
Les récipients Pure-Pac® II requièrent l'utilisation de coupleurs de vanne Macro de Micro Matic, réf. Z560723 pour la distribution des solvants.
Informations légales
Pure-Pac is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Gants suggérés pour une protection contre les projections
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Pictogrammes
FlameHealth hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Classification des risques
Aquatic Chronic 3 - Asp. Tox. 1 - Flam. Liq. 2 - Repr. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT RE 2 Inhalation - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
39.9 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
4.4 °C - closed cup
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Faceshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 3
1 of 3
F Nelson Nunalee et al.
Analytical chemistry, 78(4), 1158-1166 (2006-02-16)
Spreading of liquids and soft solids on a rigid surface in a surrounding liquid medium is investigated by utilizing the lateral sensitivity of the quartz crystal microbalance (QCM). While the QCM has been used extensively to study systems with spatial
von Burg R
Journal of Applied Toxicology, 13(6) (1993)
The effect of a fullerene water suspension on the growth, cell viability, and membrane integrity of Escherichia coli B23.
Aquino A, et al.
Journal of Experimental Microbiology and Immunology, 14, 13-20 (2010)
Selective alkylation of toluene with methanol to produce para-xylene.
Kaeding WW, et al.
J. Catal., 67(1), 159-174 (1981)
Electrochemical doping of graphene with toluene.
Kaverzin AA, et al.
Carbon, 49(12), 3829-3834 (2011)
Articles
JosiPhos CyPF-tBu and palladium give catalyst for alkoxylation of activated heteroaryl halides with primary, secondary, and tertiary alcohols