25320
1-Chloronaphthalene
technical, ≥85% (GC)
Synonyme(s) :
1-Naphthalenyl chloride, 1-Naphthyl chloride
About This Item
Produits recommandés
Qualité
technical
Niveau de qualité
Essai
≥85% (GC)
Forme
liquid
Impuretés
~10% 2-chloronaphthalene
Indice de réfraction
n20/D 1.632 (lit.)
n20/D 1.633
pb
111-113 °C/5 mmHg (lit.)
Pf
−20 °C (lit.)
Solubilité
alcohol: soluble(lit.)
benzene-d6: soluble(lit.)
petroleum ether: soluble(lit.)
Densité
1.192 g/mL at 20 °C
1.194 g/mL at 25 °C (lit.)
Groupe fonctionnel
chloro
Chaîne SMILES
Clc1cccc2ccccc12
InChI
1S/C10H7Cl/c11-10-7-3-5-8-4-1-2-6-9(8)10/h1-7H
Clé InChI
JTPNRXUCIXHOKM-UHFFFAOYSA-N
Informations sur le gène
human ... CYP1A2(1544)
Catégories apparentées
Description générale
Application
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Acute Tox. 4 Oral - Aquatic Acute 1 - Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Respiratory system
Code de la classe de stockage
10 - Combustible liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
249.8 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
121 °C - closed cup