Principaux documents
03677
Sigma-Aldrich
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate
BioUltra, for molecular biology, ≥99.0% (T)
Synonyme(s) :
EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill) :
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Beilstein:
3900609
Numéro CE :
Code UNSPSC :
12352107
ID de substance PubChem :
Nomenclature NACRES :
NA.25
Qualité
for molecular biology
Niveau de qualité
Gamme de produits
BioUltra
Essai
≥99.0% (T)
Forme
powder or crystals
Pertinence de la réaction
reagent type: chelator
Impuretés
DNases, none detected
RNases, none detected
insoluble matter, passes filter test
phosphatases, none detected
proteases, none detected
pH
4.0-5.5 (25 °C, 0.1 M in H2O)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Solubilité
H2O: 0.1 M at 20 °C, clear, colorless
Traces d'anions
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg
sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
Traces de cations
Al: ≤5 mg/kg
Ba: ≤5 mg/kg
Bi: ≤5 mg/kg
Ca: ≤20 mg/kg
Cd: ≤5 mg/kg
Co: ≤5 mg/kg
Cr: ≤5 mg/kg
Cu: ≤5 mg/kg
Fe: ≤5 mg/kg
K: ≤50 mg/kg
Li: ≤5 mg/kg
Mg: ≤5 mg/kg
Mn: ≤5 mg/kg
Mo: ≤5 mg/kg
Ni: ≤5 mg/kg
Pb: ≤5 mg/kg
Sr: ≤5 mg/kg
Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.1 M in H2O
Absorption UV
λ: 260 nm Amax: 0.145
λ: 280 nm Amax: 0.025
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Le sel disodique déshydraté de l'acide éthylène diamine tétraacétique peut être utilisé pour étudier la biologie moléculaire, les produits biochimiques, les solutions et les réactifs, les tampons biologiques, la purification de l'ADN et de l'ARN, les sels inorganiques, les produits chimiques essentiels et les chélateurs. Le sel disodique déshydraté de l'acide éthylène diamine tétraacétique a été utilisé dans une étude pour faire progresser la surveillance des médicaments thyréostatiques illégaux dans le bétail. Le sel disodique déshydraté de l'acide éthylène diamine tétraacétique a également été utilisé dans une étude pour la détermination du 232Th dans l'eau de mer par ICP-MS après préconcentration et séparation à l'aide d'une résine chélatrice.
Autres remarques
Composant de tampon de migration pour les gels de polyacrylamide non dénaturants ou dénaturants contenant de l'urée dans l'électrophorèse des acides nucléiques.
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
J Vanden Bussche et al.
Analytical and bioanalytical chemistry, 403(10), 2973-2982 (2012-02-22)
Thyreostatic drugs, illegally administrated to livestock for fattening purposes, are banned in the European Union since 1981. For monitoring their illegal use, sensitive and specific analytical methods are required. In this context, the knowledge of the stability in a matrix
R.C. Ogden et al.
Methods in Enzymology, 152, 65-65 (1987)
Suli Huang et al.
PloS one, 10(2), e0117007-e0117007 (2015-02-07)
microRNA (miRNA) plays a role in the pathogenesis of ischemic stroke, and single nucleotide polymorphisms in miRNA genes may contribute to disease susceptibility. However, the effect of miR-146a, miR-196a2, and miR-499 polymorphisms on ischemic stroke susceptibility has been rarely reported.
Lisa M Ryno et al.
Biomacromolecules, 15(8), 2944-2951 (2014-07-18)
End-functionalized macromolecular starch reagents, prepared by reductive amination, were grafted onto a urethane-linked polyester-based backbone using copper-catalyzed azide-alkyne cycloaddition (CuAAC) chemistry to produce novel amphiphilic hybrid graft copolymers. These copolymers represent the first examples of materials where the pendant chains
G Lima-Oliveira et al.
British journal of biomedical science, 70(1), 6-9 (2013-04-27)
This study assesses the use of different dry K2 (dipotassium) EDTA vacuum tubes and whether or not they might represent a bias in haematological testing. Blood was collected in three dipotassium EDTA vacuum tubes from different manufacturers: Venosafe, Vacuette and