Key Documents
1.08418
Supelco
Titriplex® III
for analysis (EDTA disodium salt), ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Synonyme(s) :
Acide éthylènediaminetétraacétique disodium salt dihydrate, EDTA disodium salt, EDTA-Na2, Edétate disodium salt dihydrate, Sequestrene Na2, Édathamil, Éthylènediaminetétraacétate disodique dihydrate
About This Item
Formule empirique (notation de Hill):
C10H14N2Na2O8 · 2H2O
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
372.24
Numéro Beilstein :
3900609
Code UNSPSC :
12352107
Numéro de classement CE :
205-358-3
Nomenclature NACRES :
NA.21
product name
Titriplex® III, for analysis, ACS reagent, ISO, reag. Ph. Eur.
Qualité
ACS reagent
Niveau de qualité
Agence
ISO
reag. Ph. Eur.
Gamme de produits
Titripur®
Forme
solid
Puissance
>2000 mg/kg LD50, oral (Rat)
Capacité de réaction
reaction type: Complexometric reactions
Technique(s)
titration: suitable
pH
4-5 (20 °C, 50 g/L in H2O)
Pf
248 °C (dec.) (lit.)
Masse volumique apparente
700 kg/m3
Température de stockage
15-25°C
Chaîne SMILES 
O.O.O.O.[Na+].[Na+].[Na+].[Na+].OC(=O)CN(CCN(CC([O-])=O)CC([O-])=O)CC(O)=O.OC(=O)CN(CCN(CC(O)=O)CC([O-])=O)CC([O-])=O
InChI
1S/C10H16N2O8.2Na.2H2O/c13-7(14)3-11(4-8(15)16)1-2-12(5-9(17)18)6-10(19)20;;;;/h1-6H2,(H,13,14)(H,15,16)(H,17,18)(H,19,20);;;2*1H2/q;2*+1;;/p-2
Clé InChI
OVBJJZOQPCKUOR-UHFFFAOYSA-L
Application
Chélateur de cations divalents. Inhibe les enzymes dont l′activité exige des cations divalents, comme les métalloprotéinases.
Liaison
Remplace : EX0539 ; EX0539-3 ; EX0539-1 ; EX0539-5
Autres remarques
Élimination de l′eau de cristallisation : 110 °C
Informations légales
Titriplex is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Titripur is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Health hazardExclamation mark
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Classification des risques
Acute Tox. 4 Inhalation - STOT RE 2 Inhalation
Organes cibles
Respiratory Tract
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Articles
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Urea in water and wastewater, enzymatic determination - Photometric determination using the indophenol blue method after cleavage of the urea
Dosage de l'urée dans l'eau et les eaux usées par détermination enzymatique - Dosage photométrique par la méthode au bleu d'indophénol après clivage de l'urée
Afficher tout
Protocoles
Preparation of a standard solution for Sulfite
Method: Photometric determination with 2,2'-dinitro-5,5'-dithiodibenzoic acid (Ellman's reagent)
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.
Photometric determination of ammonium ions in drinking and surface water samples by indophenol blue method using Spectroquant® test kits and spectrophotometer.