Key Documents
ZLXLSD52120
Milli-Q
Système de purification d'eau Milli-Q® HX 7120 SD
Centralized pure water solution for up to 2400 L/day of Type 2 water
Synonyme(s) :
Milli-Q® HX 7120 SD Water Purification System
About This Item
Code UNSPSC :
41104202
Nomenclature NACRES :
JB.11
Entrée CA/CC
100 V / 230 V, 50-60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® HX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
120 L/hr make-up flow rate
2400 L/day max. usage
303 kg operating weight (668 lb)
Résistivité
>5 MΩ-cm, at 25°C
system H × W × depth
124 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 94.7 cm (37.3 in.)
Volume de la cuve
140 L
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb (Product water)
Entrée
potable tap water
Sortie
type 2 water (> 5 MΩ·cm)
Conductivité
<0.2 μS/cm
Description générale
Le système Milli-Q® HX 7120 SD constitue une solution complète, compacte, connectée et entièrement personnalisable pour l'eau pure. Ils s'adressent aux grands laboratoires consommant jusqu'à 2 400 litres par jour d'eau pure de Type 2. Ces systèmes assurent un débit de distribution pouvant aller jusqu'à 20 l/min pour une boucle de taille petite à moyenne. Cela permet à un seul système Milli-Q® HX 7120 SD de répondre, en toute fiabilité, aux besoins en eau pure d'un grand laboratoire ou d'un étage entier. L'eau de ville est d'abord prétraitée par une cartouche Progard® pour éliminer efficacement les particules, les colloïdes, le chlore libre et réduire la dureté. Une osmose inverse (O.I.) évoluée élimine alors 95 à 99 % des ions et 99 % de l'ensemble des substances organiques dissoutes (> 200 Da), des micro-organismes et des particules. La technologie brevetée E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) évalue automatiquement la qualité de l'eau d'alimentation pour produire un débit constant et optimiser la recirculation de l'eau (entre 45 et 75 %). Le module d'électrodésionisation (EDI) Elix® élimine ensuite les ions restants, jusqu'à atteindre typiquement une résistivité > 5 MΩ·cm (à 25 °C). Puis l'eau pure traitée est soumise au rayonnement d'une lampe UV bactéricide avant de pénétrer dans le réservoir de stockage intégré. Ce réservoir d'eau intégré de 140 l protège l'eau stockée, et une pompe de distribution fournit jusqu'à 20 l/min d'eau pure dans une boucle dont la longueur peut atteindre 50 m. Les systèmes sont équipés d'un grand écran tactile en couleurs pour faciliter la maintenance, le contrôle et l'accès aux données. Ces systèmes centraux sont équipés de notre fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q Remote Care, qui fonctionne comme une extension des Services Milli-Q®. Ce service numérique vous permet de gérer votre système à distance et en toute sécurité, soutenant ainsi la productivité de votre laboratoire.
Application
L'eau produite par un système Milli-Q® HX 7120 SD peut répondre de façon fiable à tous vos besoins d'eau pure de Type 2, notamment à l'alimentation des :
  • Équipements et instruments, p. ex. lave-vaisselle, autoclaves, analyseurs cliniques, bains marie, enceintes climatiques et à humidité contrôlée, et automates de coloration pour histopathologie.
  • Robinets de paillasse pour le rinçage de la verrerie en général, préparation de tampons et de réactifs.
  • Systèmes de purification produisant de l'eau ultra pure (p. ex., système Milli-Q® IQ 7000).
Caractéristiques et avantages
  • Combinaison optimale de technologies de purification pour une eau pure de Type 2 de haute qualité à un débit fiable.
  • Réservoir de 140 l et pompe intégrés pour un stockage protégé et une distribution à un débit pouvant atteindre 20 l/min.
  • Interface de communication supérieure et des fonctionnalités modernes de gestion des données.
  • Gamme personnalisable d'options et d'accessoires pour répondre à vos exigences spécifiques.
  • Fonctionnalité de surveillance et de maintenance MyMilli-Q Remote Care.
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible de changer à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être requis pour l'installation et le bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller, n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Mode d'emploi :
  • Rétention : micro-organismes.
  • Mode d'action : filtration et UV.
  • Applications : analyses de laboratoire classiques.
  • Usage prévu : purification de l'eau.
  • Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
PROGARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany