Merck
CF0F01205
Kit : Milli-Q® Organic-Free (sans substances organiques, pour eau d′alimentation osmosée (O.I.))
For Milli-Q® bowl water purification system with RO feed water.
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
41104212
NACRES:
JA.13
eCl@ss:
33050190
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Quality Segment
packaging
pkg of 1 kit
manufacturer/tradename
Milli-Q®
pore size
0.22 μm filter
shipped in
ambient
General description
Ce kit contient les cartouches de prétraitement et de purification de rechange suivantes : une cartouche d'élimination des composés organiques Super-C, deux cartouches de déionisation échangeuses d'ions, une cartouche d'élimination des composés organiques à l'état de traces Organex-Q, et une unité de filtration Millipak®.
Toutes les cartouches sont conditionnées sous vide et ont une durée de vie de deux ans.
Features and Benefits
  • Cartouche de charbon actif servant à éliminer les composés organiques dissous.
  • Cartouches échangeuses d'ions de qualité "nucléaire" destinée à éliminer les ions inorganiques présents à l'état de traces jusqu'à une résistivité de18 MΩ·cm.
  • Cartouche de piégeage des composés organiques permettant d'éliminer les traces organiques.
  • Filtre final de 0,22 μm de très haute efficacité.
Other Notes
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration
  • Applications : analyses de laboratoire classiques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de grade stérilisant. Consulter la section "Utilisation du système" dans le guide d'utilisation de l'équipement (disponible sur la clé USB fournie avec le système).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Legal Information
MILLIPAK is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany