Key Documents
ZAFS51040
Milli-Q
Système de purification d'eau Milli-Q® CLX 7040 (LC)
Delivers up to 800 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Synonyme(s) :
Milli-Q® CLX 7040 Water Purification System (LC)
About This Item
Code UNSPSC :
41104206
Nomenclature NACRES :
JA.13
Entrée CA/CC
100 - 230 V, 50 - 60 Hz
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® CLX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
<4 L/min distribution flow rate
222 kg operating weight (489.4 lb)
4 L/min flow rate
40 L/hr make-up flow rate
800 L/day max. usage
Résistivité
>15 MΩ-cm, at 25 °C
system H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
Volume de la cuve
90 or 140 L , built-in
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb (Product Water)
Entrée
potable tap water
Sortie
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Description générale
Le système d'alimentation pour analyseurs Milli-Q CLX 7040 est une solution extrêmement performante et économique qui permet de disposer de 800 litres d'eau pure par jour. Il est possible de placer jusqu'à trois systèmes en série pour augmenter la capacité journalière. L'eau produite est conforme à la directive du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) relative à l'eau de qualité CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water). Ce système de production d'eau biomédicale à haut débit permet d'optimiser la productivité de votre laboratoire en intégrant les toutes dernières technologies de purification d'eau et en offrant une accessibilité et une facilité d'entretien jusqu'alors inégalées. Tous les systèmes Milli-Q CLX sont dotés de la fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q Remote Care. Le système de purification d'eau Milli-Q CLX 7040 (LC) est utilisé lorsque l'eau d'alimentation présente une faible teneur en chlore.
Application
La solution de purification d'eau Milli-Q CLX 7040 alimente les analyseurs avec une eau de qualité constante conforme à la norme CLRW du CLSI. Votre laboratoire clinique bénéficie ainsi d'une solution de purification d'eau extrêmement performante et économique qui répond à une grande partie de vos besoins essentiels.
Caractéristiques et avantages
  • Surveillance en temps réel et prise de commande à distance sécurisée 24 h/24, 7 j/7.
  • Jusqu'à 2 ans d'archivage électronique automatique pour faciliter les démarches d'accréditation et de réaccréditation du laboratoire.
  • Module d'électrodésionisation Elix breveté fournissant en continu une eau de haute qualité sans utiliser de bouteilles de résine, Ceci limite les coûts de fonctionnement et de maintenance du système ainsi que les temps d'arrêt de l'analyseur.
  • La technologie E.R.A. (Evolutive Reject Adjustment) exclusive optimise le recyclage de l'eau en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation afin de réduire les coûts de consommation d'eau.
  • Trois lampes UV bactéricides intégrées permettent de réduire la fréquence de désinfection du système et de l'analyseur, maximisant ainsi la productivité du laboratoire.
  • Un grand écran tactile couleur donne un aperçu complet de toutes les données importantes tout en permettant une utilisation intuitive du système.
  • Ces systèmes robustes disposent d'une fonctionnalité de "bypass" d'urgence facile à mettre en place pour garantir une alimentation ininterrompue en eau pure.
  • Compacts, ces systèmes peuvent être installés à l'endroit le plus approprié du laboratoire. Ils peuvent également être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.
  • Disponible avec la fonctionnalité de surveillance et de maintenance MyMilli-Q Remote Care pour optimiser la productivité.
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : Filtration et UV
  • Application : Laboratoires cliniques
  • Usage prévu : purification de l'eau
  • Mode d'empoi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Installation" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB configurée selon la version nord-américaine).
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Souvent commandé avec ce produit
Réf. du produit
Description
Tarif
Contenu apparenté
Dans quelle mesure la qualité de votre eau de laboratoire est-elle constante ? Des variations de la qualité de l'eau purifiée peuvent avoir une incidence sur les analyses pratiquées par le laboratoire et sur l'efficacité globale de son fonctionnement. Découvrez comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® donnent confiance dans la constance.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
How consistent is your lab’s water quality? Variations in purified water quality may be impacting your lab’s analysis and overall efficiency of operations. See how Milli-Q® lab water systems deliver confidence in consistency.
Dans quelle mesure la qualité de votre eau de laboratoire est-elle constante ? Des variations de la qualité de l'eau purifiée peuvent avoir une incidence sur les analyses pratiquées par le laboratoire et sur l'efficacité globale de son fonctionnement. Découvrez comment les systèmes de purification d'eau Milli-Q® donnent confiance dans la constance.
Afficher tout