Merck
Toutes les photos(5)
Principaux documents
ZAFS51080
Milli-Q
Système de purification d'eau Milli-Q® CLX 7080 (LC) 230 V 50/60 Hz
Delivers up to 1600 L/day clinical laboratory reagent water (CLRW). For feed water with low chlorine levels.
Synonyme(s) :
Milli-Q® CLX 7080 Water Purification System (LC) 230V 50/60 Hz
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
JB.11
Entrée CA/CC
100 V / 230 V (For region specific voltage information, see footnote below)
Niveau de qualité
Gamme de produits
Milli-Q® CLX
Conditionnement
pkg of 1 unit
Paramètres
1600 L/day max. usage
234 kg operating weight (515.9 lb)
4 L/min distribution flow rate
80 L/hr make-up flow rate
Résistivité
>15 MΩ-cm, at 25°C
H × W × depth
125.5 cm (48.8 in.) × 54.3 cm (21.4 in.) × 79.7 cm (31.4 in.)
Résidus de Carbone Oxydable Total (COT)
<30 ppb (Product water)
Entrée
potable tap water
Sortie
clinical laboratory reagent water (CLRW) (complies with the CLSI guideline)
Description générale
Le système d'alimentation pour analyseurs Milli-Q® CLX 7080 est une solution extrêmement performante et économique qui permet de disposer de 1 600 litres d'eau pure par jour. Il est possible de placer jusqu'à trois systèmes en série pour augmenter la capacité journalière. L'eau produite est conforme à la directive du CLSI (Clinical and Laboratory Standards Institute) relative à l'eau de qualité CLRW (Clinical Laboratory Reagent Water). Ce système de production d'eau biomédicale à haut débit permet d'optimiser la productivité de votre laboratoire en intégrant les toutes dernières technologies de purification d'eau et en offrant une accessibilité et une facilité d'entretien jusqu'alors inégalées. Tous les systèmes Milli-Q® CLX sont dotés de la fonctionnalité de surveillance et de maintenance en ligne MyMilli-Q Remote Care. Le système de purification d'eau Milli-Q® CLX 7080 (LC) est utilisé lorsque l'eau d'alimentation présente une faible teneur en chlore.
Application
La solution de purification d'eau Milli-Q® CLX 7080 alimente les analyseurs avec une eau de qualité constante conforme à la norme CLRW du CLSI. Votre laboratoire clinique bénéficie ainsi d'une solution de purification d'eau extrêmement performante et économique qui répond à ses nombreux besoins essentiels.
Caractéristiques et avantages
  • Surveillance en temps réel et prise de commande à distance sécurisée 24 h/24, 7 j/7.
  • Jusqu'à 2 ans d'archivage électronique automatique pour faciliter les démarches d'accréditation et de renouvellement d'accréditation du laboratoire.
  • Module d'électrodésionisation Elix® breveté fournissant en continu une eau de haute qualité sans utiliser de bouteilles de résine, limitant ainsi les coûts de fonctionnement et de maintenance du système ainsi que les temps d'arrêt de l'analyseur.
  • La technologie E.R.A.® (Evolutive Reject Adjustment) exclusive optimise le recyclage de l'eau en fonction de la qualité de l'eau d'alimentation afin de réduire les coûts de consommation d'eau.
  • Trois lampes UV bactéricides intégrées permettent de réduire la fréquence de désinfection du système et de l'analyseur, maximisant ainsi la productivité du laboratoire.
  • Un grand écran tactile couleur donne un aperçu complet de toutes les données importantes tout en permettant une utilisation intuitive du système.
  • Ces systèmes robustes disposent d'une fonctionnalité de "bypass" d'urgence facile à mettre en place pour garantir une alimentation ininterrompue en eau pure.
  • Compacts, ces systèmes peuvent être installés à l'endroit le plus approprié du laboratoire. Ils peuvent également être personnalisés pour répondre à vos besoins spécifiques.
  • Disponibles avec la fonctionnalité de surveillance et de maintenance MyMilli-Q Remote Care afin d'optimiser le temps pendant lequel votre système est opérationnel.
Composants
  • Le prix indiqué correspond à la référence ci-dessus uniquement ; il est susceptible d'être modifié à tout moment sans préavis.
  • Cette référence ne comprend pas les consommables, accessoires et autres produits et/ou services qui peuvent être nécessaires à l'installation et au bon fonctionnement de l'unité de purification d'eau au fil du temps.
  • Nos clients ayant chacun des besoins spécifiques en matière d'eau purifiée, nous vous recommandons de faire valider votre achat par l'un de nos spécialistes. Nous sommes à votre disposition pour vous conseiller ; n'hésitez pas à nous contacter !
Autres remarques
Mode d'emploi
Rétention : micro-organismes
Mode d'action : filtration et UV
Applications : laboratoires cliniques
Usage prévu : purification de l'eau
Mode d'emploi : ce dispositif fournit de l'eau filtrée à travers des membranes de 0,22 µm de qualité stérilisante et exposée à une lampe UV bactéricide. Se reporter à la section "Système" du guide de l'utilisateur de l'équipement (disponible sur la clé USB dans la version de la configuration nord-américaine).
Stockage : à conserver dans un endroit sec.
Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations fédérales, nationales et locales en vigueur.
Note de bas de page
  • 230 V systems are required for Europe, Africa and Middle East regions, and certain LATAM and APAC countries
  • 120 V systems are required for North America, Taiwan, and certain LATAM countries
  • 110 V systems are required for Japan
Informations légales
E.R.A. is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
MyMilli-Q is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
For U.S. Customers: Contains mercury; Do not place in trash - dispose according to local, state, or federal laws.
Articles
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Critical points for laboratories to consider when assessing bacteria levels in purified water and attempting to optimize the microbiology process.
Afficher tout