ZLXLCLPAK
Outil de régénération de l'OI
For use with Milli-Q® CLX/HX/HR/HXSD 7000 series water purification systems
About This Item
Code UNSPSC :
41104200
Nomenclature NACRES :
JA.13
Produits recommandés
Conditionnement
pkg of 1 unit
Compatibilité
for use with Milli-Q® CLX
for use with Milli-Q® HR
for use with Milli-Q® HX
Description générale
L'outil de régénération de l'osmose inverse (OI) est un accessoire pour la purification de l'eau utilisé avec les systèmes d'eau de grande capacité lorsque les conditions de l'eau d'alimentation et requièrent une maintenance supplémentaire de la membrane d'OI.
Application
Pour les systèmes d'eau de grande capacité nécessitant une maintenance supplémentaire de la membrane d'OI en cas de conditions médiocres de l'eau d'alimentation.
Informations légales
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany