Key Documents
XX3002500
Millipore
Support filtre pour microseringue, 25 mm, Luer-Lok, acier inoxydable
Accessories for filter holders for sample preparation.
Synonyme(s) :
25 mm Syringe Filter Holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE seal
stainless steel
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
3.2 cm
Diamètre
3.2 cm
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
4.1 cm2
Diam. du préfiltre
22 mm
Raccords
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Les supports filtres Swinny et les microseringues vous offrent assez de souplesse pour choisir le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres en laissant la membrane en place. Ultra-purifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue, ou installez le dispositif en ligne pour filtrer des volumes plus importants.
Caractéristiques et avantages
•Disponible en deux dimensions, pour s'adapter à une large gamme de volumes à traiter
•Construction en acier inoxydable durable garantissant des années d'utilisation, et réduisant les déchets par rapport aux filtres pour seringue jetables
•Autoclavable avec le filtre en place, pour une filtration stérile
Applications :
Ultrapurification ou stérilisation de liquides
XX3001200, Support filtre Swinny, 13 mm, acier inoxydable
XX3002500, Support filtre pour microseringue, 25 mm, Luer-Lok, acier inoxydable
XX3002514, Support filtre pour microseringue, 25 mm, NPTF, acier inoxydable
Pièces de rechange
XX30012RK, Kit de pièces de rechange pour Swinny 13 mm
XX30025RK, Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.