XX4002500
Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
Gas Line Filter Holder, 25mm, stainless steel
Synonyme(s) :
Stainless Steel Filter Holder
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
stainless steel holder (for filter)
Niveau de qualité
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Diam. du filtre
25 mm
Surface de filtration
3.9 cm2
Diam. du préfiltre
22 mm , thick depth prefilter
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Gas Line Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Appliquer un jet de pulvérisation concentrée de solution de rinçage à base de solvant ultrapur sur les surfaces à laver. Il suffit de connecter le distributeur FilterJet à un flacon pour s'assurer que le solvant ou tout autre liquide est filtré immédiatement avant pulvérisation.
Applications : Filtration de solvant avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces usinées et de récipients de collecte.
XX6702500, Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501, Ensemble poignée et vanne
XX6702502, Joints de vanne en PTFE
XX6702506, Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT 1/4"
XX6702507, Adaptateur NPTM 1/4" à tuyau D.I. 1/4" (6 mm)
XX6702508, Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm x 3 m
XX6702RK, Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré Filterjet
XX4002500, Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK, Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05, Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015, Manomètre, 0-7 bar
YY2029348, Vanne à bille, NPTF 1/4" à 1/4", acier inoxydable
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM 1/4"
Applications : Filtration de solvant avant analyse de contamination, rinçage au solvant de pièces usinées et de récipients de collecte.
XX6702500, Distributeur de solvant FilterJet
Pièces de rechange
XX6702501, Ensemble poignée et vanne
XX6702502, Joints de vanne en PTFE
XX6702506, Tuyau en polyéthylène avec raccords NPT 1/4"
XX6702507, Adaptateur NPTM 1/4" à tuyau D.I. 1/4" (6 mm)
XX6702508, Tuyau en polypropylène D.E. 6 mm x 3 m
XX6702RK, Kit de pièces de rechange pour le distributeur de solvant filtré Filterjet
XX4002500, Support filtre pour conduite de gaz, 25 mm, acier inoxydable
XX40025RK, Kit de pièces de rechange pour support filtre
Accessoires
XX6700P05, Récipient de distribution sous pression, 5 litres
YY1301015, Manomètre, 0-7 bar
YY2029348, Vanne à bille, NPTF 1/4" à 1/4", acier inoxydable
XX6700030, Raccord rapide, parties mâle et femelle, NPTM 1/4"
Principe
Pression