Key Documents
XX3001200
Millipore
Support filtre Swinny de 13 mm, acier inoxydable
Swinny Filter Holder 13mm, stainless steel
Synonyme(s) :
13 mm filter holder, Stainless steel filter holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PTFE O-ring
PTFE gasket
PTFE seal
stainless steel housing
stainless steel screen
Niveau de qualité
Paramètres
6.9 bar max. inlet pressure (100 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Longueur
3.3 cm
Diamètre
1.6 cm
Diam. du filtre
13 mm
Surface de filtration
0.8 cm2
Diam. du préfiltre
10 mm
Raccords
female Luer-Lok® inlet connection
female Luer-Lok® inlet fitting
male Luer outlet slip
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with Stainless Steel Syringe Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Fabriquez votre propre filtre pour seringue ! Avec les supports filtres Swinny et pour microseringue, choisissez le type de membrane et le diamètre qui conviennent le mieux à votre application. Pour une filtration stérilisante, autoclavez vos supports filtres en laissant la membrane en place. Ultra-purifiez ou stérilisez de petits volumes de liquides distribués par une seringue, ou installez le dispositif en ligne pour filtrer des volumes plus importants.
Caractéristiques et avantages
•Disponibles en deux tailles pour une large gamme de volumes de traitement
•Construction durable en acier inoxydable garantissant des années d'utilisation et réduisant les déchets provenant de filtres pour seringue jetables
•Autoclavable avec filtre en place pour une filtration stérile
Applications :
Ultrapurification ou stérilisation de liquides
XX3001200 Support filtre Swinny 13 mm, en acier inoxydable
XX3002500 Support filtre pour microseringue 25 mm, raccord Luer-Lok, en acier inoxydable
XX3002514 Support filtre pour microseringue 25 mm, filetage NPTF, en acier inoxydable,
Pièces de rechange
XX30012RK Kit de pièces de rechange Swinny 13 mm
XX30025RK Kit de pièces de rechange pour microseringue 25 mm
Principe
Pression
Notes préparatoires
Méthode de stérilisation
Autoclavable avec filtre en place
Informations légales
Luer-Lok is a registered trademark of Becton-Dickinson & Co.