Key Documents
XX4504700
Millipore
Support de filtration HP de 47 mm, acier inoxydable
HP Filter Holder, 47mm, stainless steel
Synonyme(s) :
In-line Stainless steel filter holder
About This Item
Code UNSPSC :
41104909
eCl@ss :
32031613
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
fluoroelastomer FKM seal
stainless steel
Niveau de qualité
Paramètres
689 bar max. inlet pressure (10,000 psi)
Technique(s)
pressure filtration: suitable
Hauteur
4.4 cm
Diamètre
8.6 cm
Diam. du filtre
47 mm
Surface de filtration
9.6 cm2
Raccords
7/16 in. female inlet fitting (20 (UNF-3B))
7/16 in. female outlet fitting (20 (UNF-3B))
Application(s)
filtration
Compatibilité
for use with In-Line Filter Holder
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Applications :
Les supports de filtration en acier inoxydable en ligne sont couramment utilisés pour filtrer les gaz ou liquides à des pressions de 20 à 700 bar à l′entrée. La pression différentielle dépend du type de filtre utilisé. Tous les supports de filtration peuvent être stérilisés en autoclave (disponibles en diamètres de 25 mm et 47 mm).
Le support de filtration XX4404700 est doté d′une grille de support de contre-pression. Il peut être stérilisé en autoclave avec le filtre en place lorsque les grilles de support à revêtement en PTFE XX4404702 et XX4404704 sont utilisées.
- XX4204709, XX4304701, XX4404703, 5614 et 00907P sont des pièces de rechange pour le support de filtration XX4404700.
Le support de filtration XX4504700 peut être doté d′une grille de support en aval, XX4504704, pour protéger le filtre contre la contre-pression.
- XX4504704, XX4504705, XX4504710, XX4504713 et XX45047RK sont des pièces de rechange pour le support de filtration XX4504700.
Des pièces de rechange pour le support de filtration de 25 mm SS sont disponibles sous forme de kit sous la référence XX45025RK, qui inclut : (3) vis d′assemblage à tête hexagonale en acier inoxydable, (3) joints toriques Buna-N traités par LCR (2-018), (1) grille de support en acier inoxydable, (1) clé hexagonale Allen.
Principe
Pression