Key Documents
SCNY00100
Millipore
Unité de filtration sous vide Millipore® Steriflip®
pore size 100.0 μm, Nylon membrane (net), funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Steriflip® Nylon Net Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
Nylon membrane (net)
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Dimension de pores
100.0 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Les dispositifs de filtration Steriflip® permettent de séparer de gros volumes de matériel cellulaire avec l'avantage supplémentaire de maintenir l'environnement stérile, assurant la stérilité de l'échantillon, ce que ne peuvent garantir les filtres à gravité ouverts. L'unité de filtration Steriflip stérile s'adaptant sur un tube à centrifuger laisse passer les cellules tout en retenant les gros agrégats tissulaires. Cela améliore le taux de récupération et réduit le temps de collecte des cellules isolées.
Application
Produit réservé à la recherche.
L'unité de filtration stérile pour tubes à centrifuger Steriflip® a été utilisée pour le recueil et le traitement de matériel tumoral. Elle a également servi à l'isolement de cellules souches cardiaques (CSC) à partir de cœurs de souris BALB/c extraits.
Informations légales
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steven D Forsythe et al.
Clinical cancer research : an official journal of the American Association for Cancer Research, 27(18), 5141-5150 (2021-07-03)
Immunotherapy efficacy data on appendiceal cancer from clinical trials does not exist, due to appendiceal cancer incidence of 0.97 per 100,000. The goal of this study was to preclinically explore the application of immunotherapy in treating appendiceal cancer in a
Jingjin Liu et al.
Experimental and therapeutic medicine, 13(6), 3348-3354 (2017-06-08)
Cardiac stem cells (CSCs) are the most promising and effective candidates for the therapy of cardiac regenerative diseases; however, they have marked limitations. For instance, the implantation of CSCs is hampered by factors such as their sustainability and long-term durability.
Steven D Forsythe et al.
Annals of surgical oncology, 27(13), 4950-4960 (2020-07-08)
Chemotherapy dosing duration and perfusion temperature vary significantly in HIPEC protocols. This study investigates patient-derived tumor organoids as a platform to identify the most efficacious perfusion protocol in a personalized approach. Peritoneal tumor tissue from 15 appendiceal and 8 colon
Steven Forsythe et al.
Annals of biomedical engineering, 48(3), 940-952 (2019-04-26)
Colorectal cancer is subject to a high rate of mutations, with late stage tumors often containing many mutations. These tumors are difficult to treat, and even with the recently implemented methods of personalized medicine at modern hospitals aiming to narrow
Articles
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.
Organoid culture products to generate tissue and stem cell derived 3D brain, intestinal, gut, lung and cancer tumor organoid models.