Merck
E1270
Gel ECM from Engelbreth-Holm-Swarm murine sarcoma
liquid, BioReagent, suitable for cell culture
Synonyme(s) :
Matrice EHS
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352207
NACRES:
NA.75
MDL number:
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
product line
BioReagent
Quality Segment
form
liquid
concentration
8-12 mg/mL
technique(s)
cell culture | mammalian: suitable
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−20°C
Application
Le gel ECM peut être utilisé avec des cellules épithéliales, des cellules endothéliales, des cellules musculaires, des cellules nerveuses et des cellules tumorales.
Biochem/physiol Actions
Le gel ECM subit une polymérisation activée par la chaleur lorsqu'il est porté à une température de 20 à 40 °C, formant alors une membrane basale reconstituée. Les cellules PC12 forment des neurites en 2 jours lorsqu'elles sont cultivées sur une fine couche de gel ECM.
Chaque colonie de souris servant à la production de ce produit est testée en routine à la recherche de plusieurs pathogènes. Produit testé et trouvé négatif pour le LDEV.
Preparation Note
Ce produit est préparé à partir de sarcomes d′Engelbreth-Holm-Swarm de souris. Il est dialysé contre du chloroforme. Le gel doit être décongelé toute une nuit entre 2 et 8 °C avant emploi, puis disposé sur une plaque à puits en utilisant une plaque et des pipettes pré-refroidies entre 2 et 8 °C. Le gel peut également être dilué jusqu′à deux fois à l′aide de milieu de Eagle modifié par Dulbecco entre 2 et 8 °C, avant dépôt sur la plaque. Le produit gélifie en 5 minutes à 20 °C. En cas de manipulations prolongées, il convient de travailler à une température inférieure à 10 °C. Les cellules peuvent être déposées sur les plaques à la surface d′une fine couche de gel de 0,5 mm ou mises en culture à l′intérieur d′une couche de 1 mm. Pour une culture selon la seconde option, ajouter les cellules au gel avant étalement sur la plaque en se basant sur une densité recommandée de 3 à 4 x 104 cellules/ml. Pour dissocier les cellules de ce gel, utiliser une protéase dans du PBS sans calcium, magnésium ou EDTA, à une concentration de 0,6-2,4 unités/ml.
Other Notes
Le gel ECM a été préparé avec une concentration en protéines de 8 à 12 mg/ml (dans du DMEM), et contient principalement de la laminine, plus du collagène de type IV, du protéoglycane de type sulfate d'héparine, de l′entactine ainsi que d′autres constituants mineurs. L′ajout de collagène de type IV au gel ECM augmente la polymérisation.
Le produit contient 50 mg/l de sulfate de gentamicine.
Disclaimer
Pour un stockage à long terme, garder le produit à -20 °C. Le gel ECM peut être conservé entre 2 et 8 °C jusqu'à 72 heures.
Still not finding the right product?
Classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c