Key Documents
SE1M179M6
Millipore
Unité de filtration sous vide Millipore® Steriflip®
pore size 0.22 μm, PVDF membrane, funnel capacity 50 mL, pack of 25 ea
Synonyme(s) :
Steriflip®-GV Sterile Centrifuge Tube Top Filter Unit, tube top sterile filter unit, tube top vacuum filter, tube top vacuum sterile filtering unit
About This Item
Code UNSPSC :
41104914
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.22
Matériaux
PVDF membrane
acrylic housing
polypropylene
Niveau de qualité
Stérilité
sterile
Gamme de produits
Steriflip®
Caractéristiques
holdup volume 0.6 mL
hydrophilic
Conditionnement
pack of 25 ea
Paramètres
45 °C max. temp.
Technique(s)
sterile filtration: suitable
Hauteur
138 mm
Capacité
50 mL
Diamètre
6.4 cm
Diam. du filtre
4 cm
Surface de filtration
7 cm2
Capacité de l'entonnoir
50 mL
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.22 μm pore size
Raccords
double lead thread inlet (with vacuum port)
double lead thread outlet for 50 mL centrifuge tube
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Compatibles avec les tubes à centrifuger de 50 ml, les filtres Steriflip® éliminent l'étape de transfert de liquide en s'intégrant directement dans le tube d'échantillon. Pour procéder à la filtration, fixer l'unité au tube à centrifuger de 50 ml contenant l'échantillon, puis retourner l'ensemble et appliquer le vide. Le filtrat est récupéré directement dans le tube de 50 ml fixé à l'unité.
Cette unité de filtration à membrane en poly(fluorure de vinylidène) (PVDF) Steriflip® de 0,22 µm de dimension de pores associe un tube à centrifuger de 50 ml avec un bouchon pour le traitement et le stockage.
Application
Produit réservé à la recherche
Les filtres Steriflip® sont destinés à la filtration stérilisante sous vide de solutions aqueuses comme les milieux de culture tissulaire et les fluides biologiques.
  • Milieux de culture cellulaire ± additifs
  • Tampons
  • Solutions biologiques
Les filtres Steriflip® ont été utilisé :
  • dans la préparation de conjugués anticorps/médicament
  • pour stériliser un mélange de sérum albumine bovine (BSA), de papaïne, dispase et de DNase et une solution de glucose pour la culture tissulaire
  • pour filtrer le surnageant clarifié dans un test de fusion du virus de l'immunodéficience humaine (VIH-1)
Caractéristiques et avantages
  • Évite les accidents lors des transferts d'échantillons grâce à un système simple et fermé, fonctionnant sous vide
  • Permet de séparer les cellules des débris cellulaires grâce à l'un des différents filtres filets en nylon (plusieurs dimensions de pores)
  • Convient parfaitement à la stérilisation de petits lots de milieux de culture
  • Se fixe sur n'importe quel tube à centrifuger standard de 50 ml : évite d'utiliser du matériel superflu, fait gagner du temps et élimine le risque de déversement accidentel
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Millipore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Steriflip is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Antibody-Drug Conjugates (2013)
Marielle Cavrois et al.
Bio-protocol, 4(16) (2014-08-20)
The HIV-1 fusion assay measures all steps in the HIV-1 life cycle up to and including viral fusion. It relies on the incorporation of a β-lactamase Vpr (BlaM-Vpr) protein chimera into the virion and the subsequent transfer of this chimera
Harish Babu et al.
Frontiers in neuroscience, 5, 89-89 (2011-08-04)
In vitro assays are valuable tools to study the characteristics of adult neural precursor cells under controlled conditions with a defined set of parameters. We here present a detailed protocol based on our previous original publication (Babu et al., 2007)
Jerzy A Woznicki et al.
Cell death & disease, 11(1), 68-68 (2020-01-29)
Proteins of the BCL-2 family are evolutionarily conserved modulators of apoptosis that function as sensors of cellular integrity. Over the past three decades multiple BCL-2 family members have been identified, many of which are now fully incorporated into regulatory networks