NY1H02500
Filtre membranes en nylon, dimension de pores de 100,0 μm
Millipore, filter diam. 25 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre filet en nylon
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
Nylon membrane
plain filter
white filter
Description
100.0 um pore size, hydrophilic nylon membrane, 25 mm diameter
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Millipore
sustainability
Greener Alternative Product
Paramètres
100 °C max. temp. (curling may be seen at temperatures above 75°C)
Diam. du filtre
25 mm
Épaisseur
80 μm
Dimension de pores
100.0 μm pore size
44 % porosity
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Notre filtre filet tissé à mailles de 5 µm en nylon (réf. NY054700) est couramment utilisé dans le secteur automobile pour les analyses de propreté.
Caractéristiques et avantages :
•Vaste gamme de dimensions de pores
•Résistance aux solvants agressifs
Applications :
Clarification et élimination des particules ; filtration des solvants ; analyse des particules ; qualité des peintures ; analyses de propreté dans le secteur automobile
Application
- Collecte d'algues et de cellules
- Analyse des particules
- Filtration de grosses particules
- Toxicologie et dépistage de drogues sur C. elegans et poisson-zèbre
- Filtre de fond pour systèmes d'imagerie particulaire
- Préfiltration de solvants
Surveillance de la qualité des peintures