Key Documents
MAB5280
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone 2/40/15
clone 2/40/15, Chemicon®, from mouse
Synonyme(s) :
TH, Tyrosine Monooxygenase
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
2/40/15, monoclonal
Espèces réactives
chicken, bovine, rat, quail
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgG2a
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
rat ... Th(25085)
Description générale
La tyrosine hydroxylase joue un rôle important dans la physiologie des neurones adrénergiques. C′est la première enzyme, et l′enzyme cinétiquement limitante, dans la biosynthèse des catécholamines dopamine et norépinéphrine à partir de tyrosine. La TH est donc un marqueur utile des neurones dopaminergiques et noradrénergiques. L′activité enzymatique de la TH nécessite des cofacteurs sous forme d′ions ferreux et semble être régulée par phosphorylation. Au moins quatre isoformes de TH humaine ont été identifiées, découlant d′un épissage alternatif.
Spécificité
La tyrosine hydroxylase (TH) catalyse l'étape initiale et détermine la vitesse de la biosynthèse des catécholamines, comme la dopamine, la norépinéphrine et l'adrénaline. Par conséquent, l'anticorps est utilisé pour marquer les neurones dopaminergiques et adrénergiques, ainsi que le tissu chromaffine de la médullosurrénale. Les lignées cellulaires comme la lignée PC 12, qui est également dérivée d'un phéochromocytome de rat, ont donné des réactions positives. Dans les immunoblots de tissu médullaire surrénalien, l'anticorps reconnaît une seule bande protéique dans la plage de poids moléculaire de 56 à 60 kD.
Immunogène
Tyrosine hydroxylase purifiée (EC 1.14.16.2) issue d'un phéochromocytome de rat (2).
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie :
une dilution au 1/100e-1/500e. Un précédent lot de cet anticorps a été utilisé en immunohistochimie.
Western blot :
une dilution au 1/1 000e-1/2 000e
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'utilisation de cet anticorps anti-tyrosine hydroxylase, clone 2/40/15, a été validée en IH et WB pour la détection de la tyrosine hydroxylase.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Qualité
Produit évalué en routine par western blotting sur des lysats de cellules PC12.
Analyse par western blotting :
une dilution au 1/1 000e de ce lot a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans 10 µg de lysats de cellules PC12.
Description de la cible
56-60 kDa
Forme physique
Format : purifié
IgG2a monoclonale de souris purifiée, dans un tampon phosphate 0,02 M, NaCl 0,25 M (pH 7,6) avec 0,1 % d'azoture de sodium.
Produit purifié sur protéine A
Stockage et stabilité
Stable entre 2 et 8 ºC, en aliquotes non diluées, pendant 6 mois à compter de la date de réception.
Remarque sur l'analyse
Témoin
Témoin positif : cerveau (terminaisons nerveuses sympathiques) et tissu des glandes surrénales
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Javier Blesa et al.
Frontiers in systems neuroscience, 5, 92-92 (2012-01-31)
The onset of Parkinson's disease (PD) is characterized by focal motor features in one body part, which are usually correlated with greater dopaminergic depletion in the contralateral posterior putamen. The role of dopamine (DA) hemispheric differences in the onset and
Boris Mravec et al.
Journal of neuroinflammation, 13, 15-15 (2016-01-23)
Brain norepinephrine (NE) plays an important role in the modulation of stress response and neuroinflammation. Recent studies indicate that in Alzheimer's disease (AD), the tau neuropathology begins in the locus coeruleus (LC) which is the main source of brain NE.
Mathieu Favier et al.
Scientific reports, 7, 41589-41589 (2017-01-31)
Beyond classical motor symptoms, motivational and affective deficits are frequently observed in Parkinson's disease (PD), dramatically impairing the quality of life of patients. Using bilateral 6-hydroxydopamine (6-OHDA) lesions of the substantia nigra pars compacta (SNc) in rats, we have been
L A McCollum et al.
Neuroscience, 271, 23-34 (2014-04-29)
Many behavioral, physiological, and anatomical studies utilize animal models to investigate human striatal pathologies. Although commonly used, rodent striatum may not present the optimal animal model for certain studies due to a lesser morphological complexity than that of non-human primates
Jeroen Van Genechten et al.
American journal of respiratory cell and molecular biology, 30(1), 20-30 (2003-06-21)
The Fawn-Hooded rat (FHR), a model for primary pulmonary hypertension, shows an unexplained hypersensitivity to airway hypoxia. Because pulmonary neuroepithelial bodies (NEBs) appear to express a functional oxygen-sensing mechanism and an extensive sensory innervation, possible changes in this system should