Key Documents
AB9702
Sigma-Aldrich
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase
Chemicon®, from chicken
Synonyme(s) :
TH
About This Item
Code UNSPSC :
12352203
eCl@ss :
32160702
Nomenclature NACRES :
NA.41
Source biologique
chicken
Niveau de qualité
Forme d'anticorps
affinity purified immunoglobulin
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
polyclonal
Produit purifié par
affinity chromatography
Espèces réactives
human, mouse
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
immunohistochemistry: suitable
western blot: suitable
Isotype
IgY
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Informations sur le gène
human ... TH(7054)
Spécificité
Reconnaît la tyrosine hydroxylase
Immunogène
Peptides synthétiques correspondant à la tyrosine hydroxylase humaine et de souris.
Application
Domaine de recherche
Neurosciences
Immunohistochimie : Dilution du 1/1 000e au 1/2 000e sur des tissus fixés au paraformaldéhyde 2 %.
Immunocytochimie : Dilution du 1/1 000e au 1/2 000e sur des cellules fixées au paraformaldéhyde 2 %.
Analyse par western blotting : Dilution du 1/2 000e au 1/5 000e.
Il revient à l'utilisateur final de déterminer les dilutions de travail optimales.
L'anticorps anti-tyrosine hydroxylase est un anticorps dirigé contre la tyrosine hydroxylase pour une utilisation en IC, IH et WB.
Sous-domaine de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Forme physique
IgY de poulet purifiée par affinité. Deux anticorps différents ont été combinés pour fabriquer ce produit. Liquide dans du PBS, pH 7,2 avec 0,02 % d'azide de sodium.
Stockage et stabilité
Conserver entre 2 et 8 °C en aliquotes non dilués jusqu'à 6 mois après la date de réception.
Informations légales
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Clause de non-responsabilité
Sauf indication contraire dans notre catalogue ou toute autre documentation associée au(x) produit(s), nos produits sont uniquement destinés à la recherche et ne sauraient être utilisés à d'autres fins, ce qui inclut, sans s'y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations diagnostiques in vitro, les utilisations thérapeutiques ex vivo ou in vivo, ou tout type de consommation ou d'application chez l'être humain ou chez l'animal.
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Antonella Meloni et al.
The Journal of clinical endocrinology and metabolism, 104(1), 150-162 (2018-10-20)
In autoimmune polyendocrinopathy-candidiasis-ectodermal dystrophy (APECED), autoantibodies (AutoAbs) labeling brain neurons were reported; conversely, brain MRI alterations associated with these AutoAbs were never reported. To describe brain alterations in APECED and to correlate them with AutoAbs against glutamic acid decarboxylase (GAD)
Thomas Andreska et al.
The Journal of neuroscience : the official journal of the Society for Neuroscience, 40(33), 6289-6308 (2020-07-12)
Motor learning depends on synaptic plasticity between corticostriatal projections and striatal medium spiny neurons. Retrograde tracing from the dorsolateral striatum reveals that both layer II/III and V neurons in the motor cortex express BDNF as a potential regulator of plasticity
Ying Cao et al.
Protein & cell, 9(6), 527-539 (2018-03-29)
Sympathetic arborizations act as the essential efferent signals in regulating the metabolism of peripheral organs including white adipose tissues (WAT). However, whether these local neural structures would be of plastic nature, and how such plasticity might participate in specific metabolic
Florian Groessl et al.
Nature neuroscience, 21(7), 952-962 (2018-06-29)
Functional neuroanatomy of Pavlovian fear has identified neuronal circuits and synapses associating conditioned stimuli with aversive events. Hebbian plasticity within these networks requires additional reinforcement to store particularly salient experiences into long-term memory. Here we have identified a circuit that
Laura Angioni et al.
Hormones and behavior, 83, 23-38 (2016-05-18)
Oxytocin is involved in the control of different behaviors, from sexual behavior and food consumption to empathy, social and affective behaviors. An imbalance of central oxytocinergic neurotransmission has been also associated with different mental pathologies, from depression, anxiety and anorexia/bulimia