MAB318-AF488
Anti-Tyrosine Hydroxylase Antibody, clone LNC1, Alexa Fluor™ 488 Conjugate
clone LNC1, from mouse, ALEXA FLUOR™ 488
Synonyme(s) :
Tyrosine 3-monooxygenase, Tyrosine Hydroxylase, Tyrosine 3-hydroxylase, TH
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
mouse
Niveau de qualité
Conjugué
ALEXA FLUOR™ 488
Forme d'anticorps
purified antibody
Type de produit anticorps
primary antibodies
Clone
LNC1, monoclonal
Espèces réactives
human, chicken, mouse, frog, zebrafish, rat
Technique(s)
immunocytochemistry: suitable
Isotype
IgG1κ
Numéro d'accès NCBI
Numéro d'accès UniProt
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Catégories apparentées
Description générale
Spécificité
Immunogène
Application
Neuroscience
Developmental Neuroscience
Qualité
Immunocytochemistry Analysis: A 1:100 dilution of this antibody detected Tyrosine Hydroxylase in rat cortical neurons.
Description de la cible
Forme physique
Stockage et stabilité
Autres remarques
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Code de la classe de stockage
12 - Non Combustible Liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 2
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable