Merck
AB152
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase
CHEMICON®, rabbit polyclonal
Synonyme(s) :
Tyrosine 3-hydroxylase, Tyrosine 3-monooxygenase, tyrosine hydroxylase, TH
pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
UNSPSC Code:
12352203
eCl@ss:
32160702
NACRES:
NA.41
Clone:
polyclonal
Species reactivity:
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
Application:
ELISA, IF, IHC (p), IP, WB
Citations:
1287
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
Nom du produit
Anticorps anti-tyrosine hydroxylase, Chemicon®, from rabbit
biological source
rabbit
Quality Segment
antibody form
affinity isolated antibody
antibody product type
primary antibodies
clone
polyclonal
purified by
affinity chromatography
species reactivity
human, mollusk, feline, ferret, Aplysia (marine mollusc), rat, squid, Drosophila, mouse
manufacturer/tradename
Chemicon®
technique(s)
ELISA: suitable, immunofluorescence: suitable, immunohistochemistry (formalin-fixed, paraffin-embedded sections): suitable, immunoprecipitation (IP): suitable, western blot: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
target post-translational modification
unmodified
Gene Information
human ... TH(7054)
rat ... Th(25085)
General description
62 kDa
La tyrosine hydroxylase (ou tyrosine 3-hydroxylase, ou tyrosine 3-mono-oxygénase) joue un rôle important dans la physiologie des neurones adrénergiques. C′est la première enzyme, et l′enzyme cinétiquement limitante, dans la biosynthèse des catécholamines dopamine et norépinéphrine à partir de tyrosine. La TH est donc un marqueur utile des neurones dopaminergiques et noradrénergiques. L′activité enzymatique de la TH nécessite des cofacteurs sous forme d′ions ferreux et semble être régulée par phosphorylation. Au moins quatre isoformes de TH humaine ont été identifiées, découlant d′un épissage alternatif.
Immunogen
Tyrosine hydroxylase dénaturée de phéochromocytome de rat (dénaturée par dodécylsulfate de sodium).
Application
Catégorie de recherche
Neuroscience
Immunohistochimie :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé à une dilution au 1/100e-1/1000e, à 4 °C, pendant 1-3 jours. Permet le marquage d′échantillons de tissus congelés frais ou inclus en paraffine par immunofluorescence indirecte et immunoperoxidase.
Immunofluorescence :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé à une dilution au 1/100e-1/1000e.
Immunoprécipitation :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé en immunoprécipitation.
ELISA :
Un lot antérieur de cet anticorps a été utilisé en ELISA.
Les dilutions de travail optimales doivent être déterminées par l′utilisateur final.
L′anticorps anti-tyrosine hydroxylase détecte le niveau de TH et son utilisation a été publiée et validée en ELISA, IF, IH, IH(P), IP et WB.
Sous-catégorie de recherche
Neurotransmetteurs et récepteurs
Marqueurs neuronaux et gliaux
Biochem/physiol Actions
L'anticorps anti-tyrosine hydroxylase réagit dans la plupart des espèces de mammifères ou de non-mammifères. Il a été signalé que cet anticorps ne réagit pas dans les tissus humains fixés au formol et inclus en paraffine
Tyrosine hydroxylase. Par analyse western blot, AB152 marque de façon sélective une seule bande d′environ 62 kDa (conditions réductrices) correspondant à la tyrosine hydroxylase. L′anticorps devrait réagir dans la plupart des espèces de mammifères ou de non-mammifères. Il a été signalé que cet anticorps ne réagit pas dans les tissus humains fixés au formol et inclus en paraffine.
Physical form
Anticorps polyclonal de lapin purifié, fourni dans du tampon contenant 10 mM HEPES (pH 7,5), 150 mM NaCl (pH 7,5), 100 µg/ml ASB et 50 % glycérol.
Purifié par affinité
Preparation Note
Conserver congelé entre -20 et -70 ºC en aliquotes non dilués jusqu′à 6 mois après la date de réception. Éviter de congeler/décongeler plusieurs fois. Ne pas conserver dans un congélateur à dégivrage automatique.
Analysis Note
Contrôle
CONTRÔLE POSITIF : Cerveau (corps strié, terminaisons du système nerveux sympathique) et glandes surrénales.
CONTRÔLE NÉGATIF : Foie.
Évaluée de routine par western blot sur des lysats de cellules PC12.
Analyse par western blot :
Une dilution au 1/1000e de ce lot a permis de détecter la tyrosine hydroxylase dans 10 μg de lysats de cellules PC12.
Legal Information
CHEMICON is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Disclaimer
Sauf indication contraire dans nos catalogues ou autre documentation de la Société accompagnant de(s) produit(s), nos produits sont conçus uniquement pour la recherche et ne peuvent pas être utilisés dans d′autres buts, ce qui inclut mais sans s′y limiter, les utilisations commerciales non autorisées, les utilisations de diagnostic in vitro, les usages thérapeutiques ex vivo ou in vivo et tout type de consommation par ou d′application à l′homme ou aux animaux.
Still not finding the right product?
ou
Essayez notre Outil de sélection de produits pour affiner vos choix.