Merck
Toutes les photos(12)
Documents
IQ70XXPKIT
Millipore
Kit de purification d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7010/15
new
greener alternative
For Milli-Q® IQ 7010 and 7015 ultrapure water systems.
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
Niveau de qualité
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
Milli-Q®
Caractéristiques du produit alternatif plus écologique
Design for Energy Efficiency
Learn more about the Principles of Green Chemistry.
sustainability
Greener Alternative Product
humidity measuring range
10-80% (In original sealed packaging to protect purification elements)
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Entrée
feed water nature potable tap water (within specifications of the water purification system)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Autre catégorie plus écologique
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
2-30°C
Description générale
Ce kit de purification d'eau comprend :
Deux cartouches de prétraitement IPAK Gard® 10/15 composées d'un filtre plissé pour l'élimination des particules, des minéraux et des colloïdes et d'un bloc de charbon pour l'élimination du chlore du libre. Cela protège la membrane d'osmose inverse (OI) et améliore la performance du système.
  • Une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau pure Elix® qui contient un échangeur d'ions innovant IQnano pour l'élimination des ions jusqu'à des niveaux de traces, plus du charbon actif synthétique qui cible les contaminants organiques à l'état de traces.
  • Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure (Type 2) stockée des contaminants présents dans l'air Il contient du charbon actif, de la chaux sodée et un filtre membrane pour empêcher l'air impur de pénétrer dans la cuve.
We are committed to bringing you Greener Alternative Products, which belongs to one of the four categories of greener alternatives . This product is a Design for Sustainability (DfS) developed product. Click here to view its DfS scorecard.
Application
À utiliser avec les systèmes d'eau ultra pure Milli-Q® IQ 7010/15
  • Ce kit combine deux cartouches de prétraitement IPAK Gard® qui protègent les membranes d'OI et une cartouche de polissage IPAK Quanta® pour l'eau d'alimentation Elix® qui assure la production constante d'eau ultra pure
  • Un filtre évent de cuve qui protège l'eau pure stockée des contaminants présents dans l'air
Caractéristiques et avantages
  • Les étiquettes e-Sure avec connexion RFID au système permettent un suivi continu de l'état des consommables, une gestion des données et une traçabilité totale.
  • Cartouches fournies avec un bouchon de vidange (par cartouche) pour éliminer l'excédent d'eau des cartouches usagées et ainsi réduire leur poids lors de leur mise au rebut.
  • 63 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Gard® et 78 % des fournisseurs de pièces de la cartouche IPAK Quanta® incluses dans ce kit sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
ELIX is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
IPAK QUANTA is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Reduce your lab’s consumption of water, energy, plastics and chemicals. Eco-friendly Milli-Q® lab water purification systems and digital services can support your lab’s sustainability goals.
Afficher tout