Documents
IPAKGARA1
Milli-Q
Pack de prétraitement IPAK Gard® 3-5
This product is replaced with IPAKGARD1. Search to Explore!
Synonyme(s) :
Pack de prétraitement IPAK Gard®
About This Item
Code UNSPSC :
41104212
eCl@ss :
33050190
Nomenclature NACRES :
NB.85
Niveau de qualité
Caractéristiques
removal of colloids, particles and free chlorine
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
IPAK Gard®
Hauteur
39.5 cm (15.5 in.)
Dimension de pores
5 μm pore size
Compatibilité
for use with Milli-Q® EQ 7008
for use with Milli-Q® EQ 7016
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Le pack de prétraitement IPAK Gard® 3-5 permet une protection optimale des membranes d'osmose inverse (RO), améliorant ainsi les performances de votre système et prolongeant sa durée de vie. Pour une utilisation avec les systèmes de purification d'eau Milli-Q® IQ 7003/05, Milli-Q® IX 7003/05 et Milli-Q® EQ 7008/16.
Caractéristiques et avantages
  • Son filtre plissé et son bloc de charbon permettent une élimination ultra-efficace des colloïdes, des particules et du chlore libre présents dans l'eau potable, garantissant le maintien dans le temps des performances des membranes d'osmose inverse.
  • 63 % des fournisseurs de pièces sont certifiés ISO 14001 pour leur système de management environnemental.
Informations légales
IPAK GARD is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Contenu apparenté
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.
Ayez toujours confiance dans vos expériences scientifiques avec l'eau ultra pure Milli-Q®. Découvrez notre gamme étoffée de systèmes et trouvez la solution de purification d'eau qui satisfait pleinement les besoins et les contraintes de votre laboratoire.