ASMUVLPA1
Lampe ech2o® pour ASM
Protects stored water against biofilm buildup in Milli-Q® IQ/IX storage tanks
Niveau de qualité
Caractéristiques
mercury-free UV LED
Conditionnement
pkg of 1 unit
Fabricant/nom de marque
ech2o®
Paramètres
265 nm (wavelength)
Compatibilité
for use with Milli-Q® IQ 7003
for use with Milli-Q® IQ 7005
for use with Milli-Q® IQ 7010
for use with Milli-Q® IQ 7015
Description générale
La lampe ech2o® pour ASM protège l'intégrité de l'eau stockée en l'exposant régulièrement à une lumière UV bactéricide. Cette lampe ech2o® pour ASM est une LED UV (265 nm) sans mercure qui empêche la prolifération bactérienne et la formation d'un biofilm sur la paroi intérieure des réservoirs de stockage Milli-Q® IQ/IX.
Application
Elle empêche la formation d'un biofilm et la prolifération des bactéries dans le réservoir de stockage.
Informations légales
ECH2O is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Milli-Q is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany