Key Documents
DVPP29325
Millipore
Filtre membrane en PVDF, 0,65 µm de dimension de pores
Durapore®, filter diam. 293 mm, hydrophilic
Synonyme(s) :
Durapore® Membrane Filter, 0.65 µm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Diam. du filtre
293 mm
Épaisseur
125 μm
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.65 μm pore size
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Filter Code: DVPP
Filter Type: Screen filter
Application
0.65 µm pore size, hydrophilic PVDF, 293 mm membrane
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
10-13 - German Storage Class 10 to 13