Key Documents
HVLP00010
Millipore
Filtre membrane Durapore®, 0,45 µm
Durapore®, 1 roll × 10 ft, hydrophilic
Synonyme(s) :
Filtre membrane en PVDF, dimension de pores de 0,45 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
PVDF membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
Durapore®
Millipore
Paramètres
>2.6 mL/min-cm2 water flow rate
4 L/min-cm2 air flow rate
85 °C max. temp.
Épaisseur
125 μm
Extractibles par gravimétrie
0.5%
Indice de réfraction
n/D 1.42
Matrice
Durapore®
Dimension de pores
0.45 μm pore size
70 % porosity
Point de bulle
≥1.55 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : HVLP
Les membranes Durapore® se caractérisent par un débit et un volume filtré élevés, un faible taux d'extractibles et une large compatibilité chimique. La membrane Durapore hydrophile adsorbe beaucoup moins les protéines que les membranes en nylon, en nitrocellulose ou en PTFE.
Caractéristiques et avantages
- Disponibles en plusieurs dimensions de pores (de types hydrophile et hydrophobe) pour répondre aux besoins de votre application.
- Les filtres membranes Durapore adsorbent très peu les protéines, ce qui limite les interactions avec votre échantillon et maximise son recouvrement.
Type de filtration : Filtre écran
Application
Clarification de solutions biologiques
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes.
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique).
  • Applications : filtration de laboratoire classique.
  • Usage prévu : rétention ou élimination de contaminants biologiques.
  • Instructions d'utilisation : la filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane de 0,2 μm de dimension de pores (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 μm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures.
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux règlementations régionales, nationales et locales en vigueur.
Informations légales
Durapore is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable