Principaux documents
GSWP04700
Millipore
Filtre membrane MF-Millipore, pores de 0,22 µm
MF-Millipore, filter diam. 47 mm, hydrophilic, white
Synonyme(s) :
Filtre membrane en esters de cellulose, dimension de pores de 0,22 μm
About This Item
Code UNSPSC :
40161507
eCl@ss :
32031602
Nomenclature NACRES :
NB.24
Matériaux
mixed cellulose esters (MCE) membrane
plain filter
white filter
Niveau de qualité
Description
47 mm diameter, mixed cellulose esters (MCE) membrane, hydrophilic, white, 100 discs
Stérilité
non-sterile
Caractéristiques
hydrophilic
Fabricant/nom de marque
MF-Millipore
Millipore
Paramètres
18 mL/min-cm2 water flow rate
2 L/min-cm2 air flow rate
75 °C max. temp.
Diamètre
47 mm
Diam. du filtre
47 mm
Épaisseur
150 μm
Extractibles par gravimétrie
2%
Couleur
white
Indice de réfraction
n/D 1.51
Matrice
MF-Millipore
Dimension de pores
0.22 μm pore size
75 % porosity
Capacité
150 μg/cm2 binding capacity (protein)
Point de bulle
≥3.52 bar, air with water at 23 °C
Conditions d'expédition
ambient
Description générale
Code du filtre : GSWP
Composées d'un mélange biologiquement inerte d'acétate de cellulose et de nitrate de cellulose, les membranes MF-Millipore sont parmi les plus utilisées dans les applications analytiques et la recherche.
Les filtres MF-Millipore sans tensioactif Triton contiennent une quantité minimale d'agents mouillants et présentent un taux de composés extractibles à l'eau inférieur à celui des filtres MF-Millipore classiques.
Caractéristiques et avantages :
- Filtre polyvalent pour applications de suivi biologique et environnemental
- Décliné en différentes dimensions de pores et deux couleurs (blanc ou noir), avec ou sans surface quadrillée
- Compatible avec une stérilisation à l'oxyde d'éthylène, par rayonnement gamma ou à l'autoclave
Application
  • Filtration stérilisante
  • Essais biologiques
  • Isolement de pseudo-particules virales présentes dans les eaux usées
  • Eau de qualité analytique pour la détection de microplastiques
  • Fixation d'acides nucléiques, y compris de l'ADN environnemental
Autres remarques
Mode d'emploi
  • Rétention : micro-organismes
  • Mode d'action : filtration (exclusion stérique)
  • Application : filtration de laboratoire classique
  • Usage prévu : rétention ou élimination des contaminants biologiques
  • Instructions d'utilisation : La filtration stérilisante d'un liquide à travers une membrane à pores de 0,2 µm (ou moins) élimine efficacement les contaminants biologiques tels que les bactéries, les moisissures et les levures. Pour la rétention sélective des contaminants biologiques de plus grande taille, la filtration d'un liquide à travers une membrane d'une dimension de pores de 0,45 µm (ou plus) permet de piéger et de faire croître les micro-organismes en vue de leur culture et analyse ultérieures
  • Stockage : à conserver dans un endroit sec, à distance de toute source de chaleur.
  • Élimination : à éliminer ou recycler conformément aux réglementations régionales, nationales et locales en vigueur
Informations légales
MF-Millipore is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Pictogrammes
Flame
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Ranjith Eswaran et al.
Marine environmental research, 159, 104997-104997 (2020-07-15)
The influence of changing salinity on community composition and functional activity (Bacterial Production (BP) and ectoenzyme activity) of major bacterial taxa was evaluated using microcosm experiments in a tropical monsoon influenced estuary. Natural bacterial inocula at different salinities, representing marine
Anna Alekseeva et al.
Carbohydrate polymers, 234, 115913-115913 (2020-02-20)
Rapid advances have been made in developing analytical technologies for characterization of highly heterogeneous active ingredients of complex drugs, such as pentosan polysulfate (PPS), active ingredient of the drug Elmiron®, approved by the Food and Drug Administration and marketed in