Z358657
Filter membranes, nitrocellulose
MF membrane, pore size 0.22 μm, diam. 293 mm
About This Item
Produits recommandés
Matériaux
MF membrane
Fabricant/nom de marque
Millipore GSWP29325
Diamètre
293 mm
Dimension de pores
0.22 μm
Description générale
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Flam. Sol. 1
Code de la classe de stockage
4.1B - Flammable solid hazardous materials
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable
Équipement de protection individuelle
Eyeshields, Gloves, type P3 (EN 143) respirator cartridges