AX0125
Acétone
Histology
Synonyme(s) :
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Produits recommandés
Qualité
histological grade
Niveau de qualité
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99% (GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
histology
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
Remarque sur l'analyse
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Infrared Spectrum: Conforms to standard
Readily oxidizable substances: To pass test
Solubility: To pass test
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup