Accéder au contenu
90279
Triéthanolamine
≥99.0% (GC)
Synonyme(s) :
2,2′,2′′-nitrilotriéthanol, Tris(2-hydroxyéthyl)amine
Se connecter pour consulter les tarifs organisationnels et contractuels.
Changer de vue
A propos de cet article
Formule linéaire :
(HOCH2CH2)3N
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
149.19
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
203-049-8
Beilstein/REAXYS Number:
1699263
MDL number:
Assay:
≥99.0% (GC)
Technique(s):
GC/GC: suitable
Bp:
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
Vapor pressure:
0.01 mmHg ( 20 °C)
Service technique
Besoin d'aide ? Notre équipe de scientifiques expérimentés est là pour vous.
Laissez-nous vous aider
vapor density
5.14 (vs air)
Quality Segment
vapor pressure
0.01 mmHg ( 20 °C)
assay
≥99.0% (GC)
form
liquid, viscous liquid
autoignition temp.
600 °F
expl. lim.
8.5 %
technique(s)
GC/GC: suitable
impurities
≤0.1% ethanolamine (GC), ≤0.2% water, ≤0.3% diethanolamine (GC)
refractive index
n20/D 1.485 (lit.)
pH
10.5-11.5 (25 °C, 149 g/L)
useful pH range
7.3-8.3
pKa (25 °C)
7.8
bp
190-193 °C/5 mmHg (lit.)
mp
17.9-21 °C (lit.)
solubility
H2O: 1 M, clear, colorless
density
1.124 g/mL at 25 °C (lit.)
anion traces
chloride (Cl-): ≤5 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤20 mg/kg
cation traces
Ca: ≤5 mg/kg, Cd: ≤1 mg/kg, Co: ≤1 mg/kg, Cr: ≤1 mg/kg, Cu: ≤1 mg/kg, Fe: ≤1 mg/kg, K: ≤20 mg/kg, Mg: ≤1 mg/kg, Mn: ≤1 mg/kg, Ni: ≤1 mg/kg, Pb: ≤1 mg/kg, Zn: ≤1 mg/kg
SMILES string
OCCN(CCO)CCO
InChI
1S/C6H15NO3/c8-4-1-7(2-5-9)3-6-10/h8-10H,1-6H2
InChI key
GSEJCLTVZPLZKY-UHFFFAOYSA-N
General description
Triethanolamine (TEA) belongs to the family of ethanolamine. It includes the properties of both amines and alcohols. Addition of TEA to an acidic buffer facilitates the determination of fluoride in inorganic orthophosphates by using a fluoride-selective electrode.
Application
Triethanolamine (TEA) has been used:
  • as a component of the acetylation working solution
  • in the preparation of polyethylene glycol (PEG) hydrogels
  • as a constituent of CO2/O2 specificity (SC/O) assay buffer
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Triéthanolamine
Classe de stockage
10 - Combustible liquids
Que se passe-t-il ?
WGK 1
Point d'éclair (°F)
354.2 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
179 °C - closed cup
EPI (équipement de protection individuelle)
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter