Key Documents
AX0120
Supelco
Acétone
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Synonyme(s) :
Dimethyl Ketone, 2-Propanone
About This Item
Formule linéaire :
CH3COCH3
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
58.08
Numéro Beilstein :
635680
Numéro MDL:
Code UNSPSC :
12352115
Numéro de classement CE :
200-662-2
Qualité
ACS reagent
for analytical purposes
for extraction
reagent grade
Niveau de qualité
Agence
meets USP/NF
Densité de vapeur
2 (vs air)
Pression de vapeur
184 mmHg ( 20 °C)
Pureté
≥99.5% (corrected for water content, GC)
Forme
liquid
Limite d'explosivité
13.2 %
Technique(s)
UV/Vis spectroscopy: suitable
Impuretés
≤0.0003 meq/g Titrable acid
≤0.0006 meq/g Titrable base
≤0.002% Aldehyde (as HCHO)
≤0.05% Isopropyl alcohol
≤0.05% Methanol
≤0.5% Water
Résidus d'évap.
≤0.001%
Couleur
APHA: ≤10
Indice de réfraction
n20/D 1.359 (lit.)
pH
5-6 (20 °C, 395 g/L in H2O)
Point d'ébullition
56 °C/760 mmHg (lit.)
Pf
−94 °C (lit.)
Température de transition
flash point <-20 °C
Densité
0.791 g/mL at 25 °C (lit.)
Application(s)
environmental
food and beverages
industrial qc
pharmaceutical
sample preparation
Format
neat
Conditions d'expédition
ambient
Température de stockage
room temp
Chaîne SMILES 
CC(C)=O
InChI
1S/C3H6O/c1-3(2)4/h1-2H3
Clé InChI
CSCPPACGZOOCGX-UHFFFAOYSA-N
Application
L′intensité de la luminescence de l′acétone dépend des constituants de la solution . L′absorption des rayonnements UV par l′acétone entraîne sa photolyse et la production de radicaux .
AX0120P-4 is packaged in a poly-coated glass bottle
Meets ACS Specifications, Meets Reagent Specifications for testing USP/NF monographs GR ACS
Remarque sur l'analyse
Aldehyde (as HCHO): 0.002% max
Assay (GC, corrected for water content): 99.5% min
Color (APHA): 10 max
Evaporation residue: 0.001% max
Form: Clear liquid
Isopropyl alcohol: 0.05% max
Methanol: 0.05% max
Solubility in water: To pass test
Substances reducing permanganate: To pass test
Titrable acid: 0.0003meq/g max
Titrable base: 0.0006meq/g max
Water (H2O): 0.5% max
Pictogrammes
FlameExclamation mark
Mention d'avertissement
Danger
Mentions de danger
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Flam. Liq. 2 - STOT SE 3
Organes cibles
Central nervous system
Risques supp
Code de la classe de stockage
3 - Flammable liquids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 1
Point d'éclair (°F)
1.4 °F - closed cup
Point d'éclair (°C)
-17.0 °C - closed cup
Les clients ont également consulté
Slide 1 of 4
1 of 4