AP187P
Goat Anti-Rabbit IgG Antibody, HRP conjugate, Species Adsorbed
0.8 mg/mL, Chemicon®
Synonyme(s) :
Goat Anti-Rabbit IgG
About This Item
Produits recommandés
Source biologique
goat
Niveau de qualité
Conjugué
peroxidase conjugate
Forme d'anticorps
F(ab′)2 fragment of affinity isolated antibody
Type de produit anticorps
secondary antibodies
Clone
polyclonal
Espèces réactives
rabbit
Fabricant/nom de marque
Chemicon®
Concentration
0.8 mg/mL
Technique(s)
ELISA: suitable
western blot: suitable
Conditions d'expédition
wet ice
Modification post-traductionnelle de la cible
unmodified
Spécificité
Application
Secondary & Control Antibodies
Secondary Antibodies Adsorbed for Dual Labeling
1:500-1:5,000 for Immunoohistochemistry on tissue sections.
1:5,000-1:100,000 for ELISA and Western blotting with chromogenic substrates.
1:10,000-1:200,000 for western blotting with chemiluminescent substrates.
Optimal working dilutions must be determined by the end user.
Forme physique
RECONSTITUTION:
Reconstitute with 1.5 mL sterile distilled water.
Stockage et stabilité
Informations légales
Clause de non-responsabilité
Mention d'avertissement
Warning
Mentions de danger
Conseils de prudence
Classification des risques
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2
Code de la classe de stockage
11 - Combustible Solids
Classe de danger pour l'eau (WGK)
WGK 3
Point d'éclair (°F)
Not applicable
Point d'éclair (°C)
Not applicable